Learn More
Sulfato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10203280 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
5 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10203280 5 kg Barril de plástico 5 Kg
10325410 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10181940 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10191940 2.5 kg Jarra para polvos de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10203280 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6480/65
Solicitar formato a granel o personalizado
H8N2O4S, CAS Number-7783-20-2, 500g, Colorless, 132.13g/mol, 280 deg.C, 3391, Plastic powder jar, 5 to 6, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 280°C
Color Incolora
pH 5 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.13g/mol
Envase Barril de plástico