Learn More
Sulfato amónico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfate |
| Punto de fusión | 280.0°C |
| Cantidad | 25 kg |
| Envase | Tambor de fibra |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
| Índice Merck | 15,552 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
| Nombre IUPAC | diazanio; sulfato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14 |
| Mostrar más |