Learn More
Sulfato amónico, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408588 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13408588 5 kg Frasco de plástico 5 KG
11904261 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13408588 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434380050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    129.00€ / 5 Kg
    Ahorro 10.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Punto de fusión 280.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
pH 5.0 to 6.0
Forma física Crystals
Cantidad 5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Índice Merck 15,552
Información de solubilidad Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro