Learn More
Sulfato amónico, 99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15579343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15579343 500 g 500 g
15569343 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15579343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447135000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.35€
    78.20€ / 500 g
    Ahorro 5.15€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Punto de fusión 280.0°C
pH 4.5 to 5.5 (5% aq. soln.)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Índice Merck 15,552
Información de solubilidad Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.