Learn More
Sulfato amónico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10556792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
25 KG
5 KG
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10556792 25 g Frasco de plástico 25 GR
10697561 500 g Frasco de plástico 500 GR
10556602 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10105563 5 kg Frasco de plástico 5 KG
15109293 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10556792 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Punto de fusión 280.0°C
Color Plata a gris
pH 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Forma física Gránulos, rellenos o esquirlas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Índice Merck 15, 552
Información de solubilidad Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.005 % max.
Densidad 1.76g/mL