Learn More
Sulfato amónico, 99,9995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10047739 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10047739 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10007789 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10047739 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194150500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.80€
    89.90€ / 50 g
    Ahorro 5.90€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Punto de fusión 280.0°C
Color De amarillo a naranja
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9995%
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Índice Merck 15,552
Información de solubilidad Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado base de trazas de metales