Learn More
Sulfato amónico, 99,9995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfate |
| Punto de fusión | 280.0°C |
| Color | De amarillo a naranja |
| Forma física | Polvo o cristales |
| Cantidad | 250 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9995% |
| Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
| Índice Merck | 15,552 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.