Learn More
Sulfato de amonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El sulfato de amonio se utiliza muy a menudo como fertilizante para suelos alcalinos. En bioquímica se utiliza para la purificación de proteínas mediante el método de precipitación de sulfato de amonio. Como aditivo alimentario, sirve de regulador de la acidez en harinas y panes. Se utiliza en la preparación de otras sales de amonio, en particular el persulfato de amonio. Se utiliza en varias aplicaciones como pirorretardante y conservante para madera. Se utiliza como materia prima para diversos productos químicos como colorantes y productos farmacéuticos. Se emplea una solución saturada de sulfato de amonio en agua pesada como estándar externo en la espectroscopia de RMN de azufre-33.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de amonio se utiliza muy a menudo como fertilizante para suelos alcalinos. En bioquímica se utiliza para la purificación de proteínas mediante el método de precipitación de sulfato de amonio. Como aditivo alimentario, sirve de regulador de la acidez en harinas y panes. Se utiliza en la preparación de otras sales de amonio, en particular el persulfato de amonio. Se utiliza en varias aplicaciones como pirorretardante y conservante para madera. Se utiliza como materia prima para diversos productos químicos como colorantes y productos farmacéuticos. Se emplea una solución saturada de sulfato de amonio en agua pesada como estándar externo en la espectroscopia de RMN de azufre-33 .
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol y acetona.
Notas
Incompatible con diversas sustancias como agentes oxidantes altamente reactivos y álcalis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfate |
| Punto de fusión | ∼280°C (decomposition) |
| Cantidad | 5000 g |
| Densidad | 1.769 |
| Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
| Índice Merck | 14,555 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in alcohol and acetone. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |