Learn More
Sulfato de amonio, solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483149 100 mL 100 ml
15473149 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60368.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.