Learn More
Sulfato de amonio, solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
15473149 50 mL 50 ml
15483149 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 15473149
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60368.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Forma física Líquida
Cantidad 50 mL
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.