Learn More
Sulfamato de amonio, puriss. p.a., ≥ 99 % (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15650930 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15650930 100 g Frasco de polietileno 100 g
1 options
Código de producto. 15650930 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 09960100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ≥99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulfamate
Punto de fusión 131°C to 135°C
CAS 7773-06-0
Color Blanco
pH 4.5 to 6.0 (at 114.1g/L 25°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Fórmula molecular H6N2O3S
Fórmula lineal NH4SO3NH2
Número MDL MFCD00011429
Número UN UN3077
Sinónimo ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
Clave InChI GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC azanio; sulfamato
Peso molecular (g/mol) 114.119
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno
Residuo después del encendido ≤0.02% (as SO4)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium sulphamidate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulphamidate