Learn More
Ammonium Sulfamate, BioXtra, ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15627640 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15627640 25 g Poly Bottle 25 g
15617640 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15627640 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor A258525G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
BioXtra,≥98.0%
  • Entre los protocolos de ensayo rigurosos pueden incluirse el análisis de trazas metálicas y las pruebas de idoneidad especializadas, como hibridomas o embriones de ratón
  • Incluye formulaciones específicas para aplicaciones, como tabletas y soluciones preparadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7773-06-0
Fórmula molecular H6N2O3S
Peso molecular (g/mol) 114.119
Número MDL MFCD00011429
Clave InChI GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
Nombre IUPAC azanio; sulfamato
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfamate
Punto de fusión 131°C to 135°C
Color Blanco
pH 4.5 to 6.0 (at 25°C)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NH4SO3NH2
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystalline