Learn More
Sulfamato de amonio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055740 100 g Frasco de plástico 100 GR
10301501 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10075690 500 g Frasco de plástico 500 GR
10195553 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10055740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423391000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7773-06-0
Fórmula molecular H6N2O3S
Peso molecular (g/mol) 114.119
Número MDL MFCD00011429
Clave InChI GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
Nombre IUPAC azanio; sulfamato
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfamate
Punto de fusión 132.0°C to 134.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H2NSO3NH4
Índice Merck 15, 551
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.12
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.10% max.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium sulfamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.