Learn More
Sulfamato amónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453278 250 g 250 g
11443278 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17696.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
Ammonium sulfamate is applied in water solution or oil-water emulsion as a leaf, or foliar spray for control of woody plants, or it is applied as crystals or concentrated solution to cuts in the bark or on freshly-cut stumps of undesirable trees to prevent resprouting. Used as a compost accelerator, flame retardant and in industrial processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfamato amónico se aplica en solución de agua o emulsión de aceite-agua como aerosol de hojas, o foliar, para el control de plantas leñosas, o se aplica en forma de cristales o solución concentrada en cortes en la corteza o en tocones recién cortados de árboles no deseados para evitar nuevos brotes. Se utiliza como acelerador de compost, pirorretardante y en procesos industriales.
Solubilidad
Soluble en agua (2800 g/l). Insoluble en metanol, éter, n-octanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente. Se almacena en recipientes herméticos que se mantienen cerrados y alejados del aire y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7773-06-0
Fórmula molecular H6N2O3S
Peso molecular (g/mol) 114.119
Número MDL MFCD00011429
Clave InChI GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
Nombre IUPAC azanio; sulfamato
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Punto de ebullición 160°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfamate
Punto de fusión 131°C to 135°C
pH 5.2
Cantidad 250 g
Olor Weak
Sensibilidad Hygroscopic
Fórmula lineal NH4SO3NH2
Índice Merck 14,554
Información de solubilidad Soluble in water(2800g/L ). Insoluble in methanol,ether,n-octanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium sulfamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulfamate