Learn More
Sulfamato amónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium sulfamate is applied in water solution or oil-water emulsion as a leaf, or foliar spray for control of woody plants, or it is applied as crystals or concentrated solution to cuts in the bark or on freshly-cut stumps of undesirable trees to prevent resprouting. Used as a compost accelerator, flame retardant and in industrial processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfamato amónico se aplica en solución de agua o emulsión de aceite-agua como aerosol de hojas, o foliar, para el control de plantas leñosas, o se aplica en forma de cristales o solución concentrada en cortes en la corteza o en tocones recién cortados de árboles no deseados para evitar nuevos brotes. Se utiliza como acelerador de compost, pirorretardante y en procesos industriales.
Solubilidad
Soluble en agua (2800 g/l). Insoluble en metanol, éter, n-octanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente. Se almacena en recipientes herméticos que se mantienen cerrados y alejados del aire y la humedad.
Spezifikation
Spezifikation
| Punto de ebullición | 160°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfamate |
| Punto de fusión | 131°C to 135°C |
| pH | 5.2 |
| Cantidad | 1000 g |
| Olor | Weak |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Fórmula lineal | NH4SO3NH2 |
| Índice Merck | 14,554 |
| Información de solubilidad | Soluble in water(2800g/L ). Insoluble in methanol,ether,n-octanol. |
| Mehr anzeigen |