Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Sulfamate |
| Punto de fusión | 131 °C a 135 °C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystalline |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | NH4SO3NH2 |
| Número UN | UN3077 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114,12g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥98,0% |
| Grado | Reactivo ACS |
| Show More |