Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Succinate |
| CAS | 2226-88-2 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C4H12N2O4 |
| Sinónimo | ammonium succinate, diammonium succinate, unii-dtz9pec9jl, ammonium succinate 1:x, butanedioic acid, diammonium salt, dtz9pec9jl, succinic acid, ammonium salt, succinic acid diammonium salt, caswell no. 046, butanedioic acid, ammonium salt 1:2 |
| Clave InChI | NHJPVZLSLOHJDM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[NH4+].[NH4+] |
| Nombre IUPAC | diazanio;butanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| PubChem CID | 160625 |
| Mostrar más |