Learn More
Solución estándar de amonio, WTW™
Descripción
Para unos pocos parámetros, como el nitrito, que están sujetos a una conversión rápida, son obligatorios los estándares de control recién preparados de las soluciones madre frente a los controles estándar multiparámetros. Las soluciones de stock también son más rentables que las ya confesadas CombiChecks™. En el caso de las soluciones madre, la dilución correcta debe calcularse por sí misma y llevarse a cabo. El uso de estándares se apoya en las funciones AQA de los fotómetros photoLab™.
- Cloro libre
- Cloro ligado
- formaldehído
- Hidracina
- Peróxido de hidrógeno al
- Sulfuro de hidrógeno
- Fenol
- Silicio
- Sulfuro
- Sulfito
- Tensioactivos aniónicos
Especificaciones
Especificaciones
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| La solución contiene | Ammonium |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1000 mg/L |
| Color | Incolora |
| pH | 0.5 |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Solubilidad | Soluble en agua a 20°C |
| Cantidad | 500 mL |