Learn More
Estándar de amonio: NH4+ a 10000 μg/mL en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de amonio: NH4+ a 10000 μg/mL en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium |
| CAS | 14798-03-9 |
| Métodos | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nombres de analitos o componentes | Ammonium |
| Fórmula molecular | NH4+ |
| Sinónimo | NH4+ |
| SMILES | [NH4+] |
| Nombre IUPAC | Amonio |
| Solvent or Matrix | Water |
| Peso molecular (g/mol) | 18.04 |
| Mostrar más |