Learn More
Estándar de amonio: NH4+ a 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 17937274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17937274 100 mL 100 ml
17908444 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17937274 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGINH41K100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de amonio: NH4+ a 1000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium
CAS 14798-03-9
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Ammonium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular NH4+
Sinónimo NH4+
SMILES [NH4+]
Nombre IUPAC Amonio
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 18.04
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.04 g/mol