Learn More
Solución estándar de amoníaco, Ion HIQU, Chem-Lab
Código de producto. 11969012
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11969012 100 ml 100 ml
11979012 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11969012
Marca: Chem-Lab CL01.0111.0100
Contiene 1000μ g/ml de NH4+. Solución estándar de amoníaco, Ion HIQU, Chem-Lab es una solución de un solo componente con 2,97 g de NH4Cl por 1L de H2O.
La solución estándar de amonio se utiliza como estándar analítico/elemental y en cromatografía iónica. Se utiliza en la determinación de amoníaco y para calibrar equipos con sensores de amoníaco.
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nombre IUPAC azanium; cloruro
Especificaciones
Olor Odorless
Densidad 1.00g/mL
Forma física Líquido
Concentración 10μ g/ml
Color Incolora
pH ±5
Solubilidad Soluble
SMILES N.Cl
Cantidad 100 ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49g/mol