Learn More
Fosfato de sodio y amonio tetrahidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478478 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2,5 KG
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13478478 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
10035413 250 g Frasco de plástico 250 GR
10461261 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478478 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222640025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-13-3 | H5NNaO44H2O | 209.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-13-3
Fórmula molecular H5NNaO44H2O
Peso molecular (g/mol) 209.07
Número MDL MFCD00066970
Clave InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
Nombre IUPAC azanio; sodio; fosfato de hidrógeno; tetrahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
Punto de fusión 80°C
Nombre de nota For analysis
Color Incoloro a blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal Na(NH4)HPO4·4H2O
Índice Merck 12,587
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.07
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.54
Densidad 1.5400g/mL