Learn More
Fosfato de sodio y amonio tetrahidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium sodium phosphate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 80°C |
| Nombre de nota | For analysis |
| Color | Incoloro a blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.54 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Densidad | 1.5400g/mL |
| Mostrar más |