Learn More
Ammonium Sodium Phosphate Dibasic Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15690730 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15690730 6 x 500 g paquete de 6
15670730 500 g 500 g
15660730 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15690730 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 042666X500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-13-3
Fórmula molecular H13NNaO8P
Peso molecular (g/mol) 209.067
Número MDL MFCD00066970
Clave InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
Nombre IUPAC azanio; sodio; fosfato de hidrógeno; tetrahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Sodium Phosphate Dibasic Tetrahydrate
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal NaNH4HPO4 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.07
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado puriss.