Learn More
Ammonium Sodium Phosphate Dibasic Tetrahydrate, ≥99.0% (NT), Solstice
Código de producto. 15606760 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15606760 250 g Frasco de polietileno 250 g
15696750 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15606760 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 71283250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a.,≥99.0% (NT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-13-3
Fórmula molecular H13NNaO8P
Peso molecular (g/mol) 209.067
Número MDL MFCD00066970
Clave InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
Nombre IUPAC azanio; sodio; fosfato de hidrógeno; tetrahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NaNH4HPO4 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (NT)
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.54g/cm3