Learn More
Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate, for AAS, Fisher Chemical
Código de producto. 10746091 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
10746091 25g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 10746091 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6220/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 150°C
CAS 5108-96-3
Color Blanco
pH 6 to 7
Forma física Powder/Solid
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C5H12N2S2
Número MDL 12720
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.28g/mol
Envase Plastic powder jar
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.