Learn More
Purpurato de amonio, puro, indicador de metal, Fisher Chemical
Código de producto. 10519760 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10519760 25 g 25 GR
10293270 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10519760 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6200/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3051-09-0
Fórmula molecular C8H8N6O6
Peso molecular (g/mol) 284.19
Número MDL 12777
Clave InChI PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
Nombre IUPAC amonio 2,4,6-trioxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-iliden)amino]-1,3-diazinan-5-ida
SMILES [NH4+].O=C1NC(=O)[C-](N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)N1
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
Color Rojo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.19g/mol
Envase Tarro de cristal