Learn More
Polifosfato de amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Polyphosphate |
| CAS | 68333-79-9 |
| Fórmula molecular | (NH4PO3)n |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ammonium Polyphosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3H3N.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h3*1H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfato de triazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 149.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.06 |