Learn More
Fosfomolibdato de amonio hidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium phosphomolybdate hydrate is used to prepare aluminosilicate-supported heteropolyacid catalysts, which finds application in the dehydration of glycerol in the gas phase to get acrolein. It is used as an inorganic ion exchanger involved in the removal of cesium from liquid wastes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium phosphomolybdate hydrate |
| Punto de fusión | (decomposition) |
| Color | Amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Densidad | 3.15 g/mL |
| Fórmula lineal | (NH4)3PO4·12MoO3·xH2O (x≈3) |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1876.35 (Anhydrous) |
| Grado | Reactivo |
Seguridad y manipulación
- Ammonium phosphomolybdate hydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium phosphomolybdate hydrate