Learn More
Fosfato de amonio, monobásico, grado HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 15537864 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15537864 1 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 1 Kg
1 options
Código de producto. 15537864 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 077708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.48€
    433.37€ / 1 Kg
    Ahorro 197.11€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para su uso en cromatografía líquida de alto rendimiento
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate, Monobasic
Nombre de nota Monobásico
CAS 7722-76-1
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Notas de grado de pureza Cumple con los requisitos químicos de los reactivos ACS
Fórmula molecular H6NO4P
Número MDL MFCD00003396
Sinónimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC azanio; fosfato de dihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado HPLC
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.80kg