Learn More
Fosfato de amonio monobásico, Honeywell™
Código de producto. 15661580 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
15661580 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15661580 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 17842250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para HPLC, ≥ 99 % (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate Monobasic
CAS 7722-76-1
Cantidad 250 g
Fórmula molecular H6NO4P
Fórmula lineal NH4H2PO4
Número MDL MFCD00003396
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
Información de solubilidad Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC azanio; fosfato de dihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)