Learn More
Fosfato de amonio (monobásico), Fisher BioReagents
Código de producto. 10744914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10744914 500 g Frasco de vidrio 500 g
1 options
Código de producto. 10744914 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2427500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fosfato de amonio, monobásico se utiliza en varias aplicaciones de investigación bioquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate, Monobasic
Punto de fusión 190°C
CAS 7722-76-1
Color Blanco
pH 3.8 to 4.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Fórmula molecular H6NO4P
Fórmula lineal (NH4)H2PO4
Número MDL MFCD00003396
Índice Merck 15, 541
Sinónimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC azanio;fosfato de dihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición >190°C