Learn More
Monobásico de fosfato de amonio, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15632020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15632020 500 g 500 g
15612020 100 g 100 g
15622020 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15632020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 216003500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    112.53€ / 500 g
    Ahorro 14.47€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-76-1
Fórmula molecular H6NO4P
Peso molecular (g/mol) 115.03
Número MDL MFCD00003396
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nombre IUPAC azanio; fosfato de dihidrógeno
SMILES N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate Monobasic
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH4H2PO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 115,03g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase LDPE Bottle