Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, ≥99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Código de producto. 15655620 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15655620 250 g Poly Bottle 250 g
15665620 250 g Poly Bottle 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15655620 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 467782250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7722-76-1
Fórmula molecular H6NO4P
Peso molecular (g/mol) 115.03
Número MDL MFCD00003396
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nombre IUPAC phosphoric acid amine
SMILES N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 197°C
Nombre del producto químico o material Ammonium phosphate monobasic
Punto de fusión 190°C
Color Incolora
pH 3.8 to 4.4 (at 50g/L 25°C)
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NH4H2PO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (trace metals basis)
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Aspecto Solid