Learn More
Modificador de matriz GFAA de fosfato de amonio: 10 % NH4H2PO4 en 2 % HNO3, VHG™
Product Code. 17903626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Unit Size:
100 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
17903626 100 mL 100 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17903626 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGMAP10P100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Modificador de matriz GFAA de fosfato de amonio: 10 % NH4H2PO4 en 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate
CAS 10361-65-6
Métodos GFAA
Nombres de analitos o componentes Ammonium Phosphate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular (NH4)3PO4
Concentración 10%
Sinónimo (NH4)3PO4
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Nombre IUPAC Fosfato de amonio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 149.09
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 149,09 g/mol