Learn More
Fosfato de amonio dibásico, TraceSELECT™, ≥99,995% (base de metales), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15645520 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15645520 25 g Frasco de polietileno 25 g
1 options
Código de producto. 15645520 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 4339125G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium phosphate dibasic
Punto de fusión 155°C
CAS 7783-28-0
Color Blanco
pH 7.5 to 9.0 (at 132.10g/L 25°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 25 g
Fórmula molecular H9N2O4P
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Número MDL MFCD00010891
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC diazanio; fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 132.06
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.995% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad ∽1.62g/cu.cm at 20°C