Learn More
Fosfato de amonio dibásico, puriss. p.a., reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15683010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15683010 50 kg 50 Kg
15673010 500 g 500 g
15663010 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15683010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3040250KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea, ≥ 99 % (alcalimétrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-28-0
Fórmula molecular H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00010891
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Nombre IUPAC diazanio; fosfato de hidrógeno
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate Dibasic
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (alkalimetric)
Grado ACS/Puriss. p.a.