Learn More
Fosfato de amonio, dibásico, 99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12317193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12317193 1 kg Frasco de plástico 1 KG
12327193 250 g Frasco de plástico 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12317193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447140010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-28-0
Fórmula molecular H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00010891
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium phosphate, dibasic
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Índice Merck 15,54
Información de solubilidad (1 M in water) Clear colorless
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico