Learn More
Persulfato de amonio, TRC
Código de producto. 30341904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341904 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30341904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634065100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Cantidad 100 g
Fórmula molecular H8N2O8S2
Sinónimo Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Ammonium Salt (1:2), Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Diammonium Salt, Ad 485, Ammonium Peroxidodisulfate, Ammonium Peroxydisulfate, Ammonium Peroxydisulfate ((NH4)2S2O8), Ammonium Peroxysulfate, Anala R, Bis(ammonium) Peroxodisulfate, Diammonium Peroxydisulfate, Diammonium Peroxydisulphate, Diammonium Persulfate, Enplate AD 485, Panreac PA
Fórmula InChI InChI=1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC diazanio; sulfato de sulfonatooxi
Peso molecular (g/mol) 228.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9722