Learn More
Persulfato amónico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
2 KG
25 KG
5 KG
500 GR
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10341681 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10219790 100 g Frasco de plástico 100 GR
10095750 500 g Frasco de plástico 500 GR
10483731 2 kg Frasco de vidrio 2 KG
10651705 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10712164 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10341681 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 401160100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Reactivo de oxidación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7727-54-0
Fórmula molecular H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 228.19
Número MDL MFCD00003390
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
Nombre IUPAC diazanio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium persulfate
Punto de fusión 120.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal (NH4)2S2O8
Fieser 01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
Índice Merck 15, 539
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0.05% max.
Gravedad específica 1.98
Presión de vapor Negligible
Información de descomposición >120°C
Densidad 1.9800g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium persulfate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.