Learn More
Persulfato amónico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
2 KG
25 KG
5 KG
500 GR
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10219790 100 g Frasco de plástico 100 GR
10341681 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10095750 500 g Frasco de plástico 500 GR
10483731 2 kg Frasco de vidrio 2 KG
10651705 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10712164 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10219790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401161000
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo de oxidación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-54-0
Fórmula molecular H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 228.19
Número MDL MFCD00003390
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
Nombre IUPAC diazanio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium persulfate
Punto de fusión 120.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal (NH4)2S2O8
Fieser 01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
Índice Merck 15, 539
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.05% max.
Gravedad específica 1.98
Presión de vapor Negligible
Información de descomposición >120°C
Densidad 1.9800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium persulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.