Learn More
Persulfato de amonio, reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426421 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426421 500 g 500 g
11406421 25 g -
11416421 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426421 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219398890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    276.15€ / 500 g
    Ahorro 13.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Persulfato de amonio, reactivo de biología molecular, es un catalizador de polimerización que se utiliza con TEMED para la formación de gel de poliacrilamida.
  • El persulfato de amonio es un catalizador de polimerización que se utiliza con TEMED para la formación de gel de poliacrilamida.
  • La APS también se ha utilizado para estudiar interacciones proteína-proteína mediante la química de entrecruzamiento fotoiniciada.
  • Otras aplicaciones de APS incluyen su uso como reductor y retardador en fotografía, la fabricación de colorantes anilinos, la galvanoplastia y la decoloración y desodorización de aceites.
CAS 7727-54-0
Fórmula molecular H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 228.19
Número MDL MFCD00003390
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium persulfate
Punto de fusión 120 °C (Descomposición)
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble en agua, 83,5 g/100 g de agua a 25 °C
Nombre IUPAC diazanio; sulfato de sulfonatooxi
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Biología molecular
Densidad 1,98 g/cm3 a 68 °F; densidad aparente: de 951 a 1050 kg/m3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium Persulfate, molecular biology reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium persulphate
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.