Learn More
Persulfato de amonio, reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406421 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406421 25 g -
11416421 100 g -
11426421 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406421 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219398825
Persulfato de amonio, reactivo de biología molecular, es un catalizador de polimerización que se utiliza con TEMED para la formación de gel de poliacrilamida.
  • El persulfato de amonio es un catalizador de polimerización que se utiliza con TEMED para la formación de gel de poliacrilamida.
  • La APS también se ha utilizado para estudiar interacciones proteína-proteína mediante la química de entrecruzamiento fotoiniciada.
  • Otras aplicaciones de APS incluyen su uso como reductor y retardador en fotografía, la fabricación de colorantes anilinos, la galvanoplastia y la decoloración y desodorización de aceites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-54-0
Fórmula molecular H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 228.19
Número MDL MFCD00003390
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium persulfate
Punto de fusión 120°C (Decomposition)
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water, 83.5 g/100 g water at 25°C
Nombre IUPAC Diamonium [(sulfonatoperoxi)sulfonilo]oxidanida
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Biología molecular
Densidad 1.98 g/cm3 at 68°F; Bulk Density: 951 to 1050 kg/m3
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.