Learn More
Persulfato de amonio, 25 g, MP Biomedicals
Código de producto. 11431612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11431612 25 g
1 options
Código de producto. 11431612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04802811
 Artículo restringido
En stock
Catalizador de polimerización que se utiliza con TEMED para la formación de gel de poliacrilamida
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 25 g
Fórmula molecular H8N2O8S2
Número MDL MFCD00003390
Sinónimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Diamonium [(sulfonatoperoxi)sulfonilo]oxidanida
Peso molecular (g/mol) 228.19
PubChem CID 62648
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electrophoresis