Learn More
Peroxidisulfato de amonio, ACS, 98,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468660 100 g 100 g
11458660 1 kg 1 Kg
11478660 5 x 1 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468660 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 054106.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
Ammonium peroxydisulfate is used as an oxidizer, a bleaching agent, in the field of photography, to make aniline dyes, electroplating and in analytical chemistry for determination of manganese.Ammonium peroxydisulfate is widely utilized as an oxidizing agent and radical initiators in the polymerization of certain alkenes. It is actively involved in in the synthesis of commercially important polymers like styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It combines with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide. Due to its oxidizing properties, it can be employed to etch copper on printed circuit boards which is an alternative to ferric chloride solution. Also, it acts as oxidants in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-54-0
Fórmula molecular H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 228.19
Número MDL MFCD00003390
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
Nombre IUPAC diazanio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium peroxydisulfate
Punto de fusión 120°C (decomposition)
Forma física Masas
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0% min
Temperatura de inflamación None
Información de solubilidad Freely soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.19
Grado ACS
Índice de refracción 1.5
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.982 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium peroxydisulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium persulfate