Learn More
Peroxidisulfato de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
500 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488803 5000 g 5000 g
11304609 500 g 500 g
11478803 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488803 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10533.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
Ammonium peroxydisulfate is widely utilized as an oxidizing agent and radical initiators in the polymerization of certain alkenes. It is actively involved in in the synthesis of commercially important polymers like styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It combines with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide. Due to its oxidizing properties, it can be employed to etch copper on printed circuit boards which is an alternative to ferric chloride solution. Also, it acts as oxidants in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El peroxidisulfato de amonio se utiliza muy a menudo como agente oxidante e iniciador radical en la polimerización de ciertos alquenos. Participa activamente en la síntesis de polímeros comercialmente importantes como el caucho estireno-butadieno y el politetrafluoroetileno. Se combina con la tetrametiletilendiamina para catalizar la polimerización de la acrilamida. Debido a sus propiedades oxidantes, se puede emplear para grabar cobre en placas de circuitos impresos, lo que supone una alternativa a la solución de cloruro férrico. Además, actúa como oxidante en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Libremente soluble en agua.
Notas
La solución acuosa se descompone lentamente a temperatura ambiente. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes reductores fuertes, materiales orgánicos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-54-0
Fórmula molecular H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 228.19
Número MDL MFCD00003390
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
Nombre IUPAC diazanio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium peroxydisulfate
Punto de fusión 120°C (decomposition)
Cantidad 5000 g
Fórmula lineal (NH4)2S2O8
Número UN UN1444
Temperatura de inflamación None
Índice Merck 14,541
Información de solubilidad Freely soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.19
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.5
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.982
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diammonium peroxodisulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium persulphate