Learn More
Perfluoro(2-metil-3-oxahexanoato) de amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoate ammonium salt |
| CAS | 62037-80-3 |
| Fórmula molecular | C6 F11 O3 . H4 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)-, ammonium salt (1:1), Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, ammonium salt (9CI), Ammonium 2-(perfluoropropoxy)perfluoropropionate, Ammonium perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HF11O3.H3N/c7-2(1(18)19,4(10,11)12)20-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15;/h(H,18,19);1H3 |
| SMILES | [NH4+].[O-]C(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | azanio;2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxi)propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 347.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.0016 |