Learn More
Solución de perclorato de amonio, grado de reactivo, ∼1 M en H2O, Honeywell™
Product Code. 16666263
Change view
Click to view available options
50 L
Product Code.
16666263 50 L
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16666263 Supplier Fluka Supplier No. 0991150L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Punto de ebullición >100°C
Nombre del producto químico o material Ammonium perchlorate solution
Punto de fusión <0°C
CAS 7732-18-5
Color Incolora
% mín. CAS >80%
% máx. CAS ≤ 90%
Cantidad 50 L
Fórmula lineal NH4ClO4
Peso molecular (g/mol) 117.49 g/mol
Grado Reactivo
Densidad 1.053 g/cm3 (20°C)