Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| CAS | 6009-70-7 |
| Fórmula molecular | C2H2O4 . 2H3N . H2O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Ammonium Oxalate ((NH4)2C2O4) Monohydrate, Diammonium Oxalate Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3 |
| SMILES | N.N.O.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | oxalato de diazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 124.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.059 |