Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, TRC
Código de producto. 30346772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346772 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30346772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63412050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Oxalate Monohydrate
CAS 6009-70-7
Fórmula molecular C2H2O4 . 2H3N . H2O
Cantidad 50 g
Sinónimo Ammonium Oxalate ((NH4)2C2O4) Monohydrate, Diammonium Oxalate Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3
SMILES N.N.O.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC oxalato de diazanio
Peso molecular (g/mol) 124.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.059